Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001139438.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4288 |
Nombre | MKI67 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052760
|
enQuireBio™
QP6362-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001139438.1 | |
MKI67 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4288 | |
Research Use Only | |
MKI67 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RKLDAEDVIG SRRQPRAPKE KAQPLEDLAS FQELSQTPGH TEELANGAAD SFTSAPKQTP DSGKPLKISR RVLRAPKVEP VGDVVSTRDP VKSQSKSNTS LPPLPFKRGG GKDGSVTGTK RLRCMPAPEE IVEELPASKK QRVAPRARGK SSEPVVIMKR SLRTSAKRIE PAEELNSNDM KTNKEEHKLQ DSVPENKGIS LRSRRQNKTE AEQQITEVFV LAERIEINRN EKKPMKTSPE MDIQNPDDGA RKPIPRDKVT ENKRCLRSAR QNESSQPKVA EESGGQKSAK VLMQNQKGKG EAGNSDSMCL RSRKTKSQPA ASTLESKSVQ RVTRSVKRCA ENPKKAEDNV CVKKIRTRSH RDSEDI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |