missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein

Código de producto. 16002760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16002760 100 μg 100 microgramos
16012760 10 μg 10 microgramos
16052760 50 μg 50 microgramos
16032760 200 μg 200 microgramos
16042760 500 μg 500 microgramos
16022760 1 mg 1 miligramo
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16002760

Marca: enQuireBio™ QP6362ec100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001139438.1
ID de gen (Entrez) 4288
Nombre MKI67 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MKI67
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia RKLDAEDVIG SRRQPRAPKE KAQPLEDLAS FQELSQTPGH TEELANGAAD SFTSAPKQTP DSGKPLKISR RVLRAPKVEP VGDVVSTRDP VKSQSKSNTS LPPLPFKRGG GKDGSVTGTK RLRCMPAPEE IVEELPASKK QRVAPRARGK SSEPVVIMKR SLRTSAKRIE PAEELNSNDM KTNKEEHKLQ DSVPENKGIS LRSRRQNKTE AEQQITEVFV LAERIEINRN EKKPMKTSPE MDIQNPDDGA RKPIPRDKVT ENKRCLRSAR QNESSQPKVA EESGGQKSAK VLMQNQKGKG EAGNSDSMCL RSRKTKSQPA ASTLESKSVQ RVTRSVKRCA ENPKKAEDNV CVKKIRTRSH RDSEDI
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.