Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MKI67 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MKI67, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6362-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032760
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001139438.1
MKI67 Protein
Research Use Only
MKI67
Recombinant Protein
E. coli
RKLDAEDVIG SRRQPRAPKE KAQPLEDLAS FQELSQTPGH TEELANGAAD SFTSAPKQTP DSGKPLKISR RVLRAPKVEP VGDVVSTRDP VKSQSKSNTS LPPLPFKRGG GKDGSVTGTK RLRCMPAPEE IVEELPASKK QRVAPRARGK SSEPVVIMKR SLRTSAKRIE PAEELNSNDM KTNKEEHKLQ DSVPENKGIS LRSRRQNKTE AEQQITEVFV LAERIEINRN EKKPMKTSPE MDIQNPDDGA RKPIPRDKVT ENKRCLRSAR QNESSQPKVA EESGGQKSAK VLMQNQKGKG EAGNSDSMCL RSRKTKSQPA ASTLESKSVQ RVTRSVKRCA ENPKKAEDNV CVKKIRTRSH RDSEDI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4288
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol