Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
631.00€ - 1760.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001004431.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 284207 |
Nombre | Meteorin-like Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16030401
|
enQuireBio™
QP7719-ma-20ug |
20 μg |
631.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16040401
|
enQuireBio™
QP7719-ma-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16020401
|
enQuireBio™
QP7719-ma-100ug |
100 μg |
1760.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001004431.1 | |
Meteorin-like Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
284207 | |
Research Use Only | |
METRNL | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
QYSSDRCSWK GSGLTHEAHR KEVEQVYLRC AAGAVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPARHLT VCIRSFTDSS GANIYLEKTG ELRLLVPDGD GRPGRVQCFG LEQGGLFVEA TPQQDIGRRT TGFQYELVRR HRASDLHELS APCRPCSDTE VLLAVCTSDF AVRGSIQQVT HEPERQDSAI HLRVSRLYRQ KSRVFEPVPE GDGHWQGRVR TLLECGVRPG HGDFLFTGHM HFGEARLGCA PRFKDFQRMY RDAQERGLNP CEVGTD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein