missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Meteorin-like Protein

Código de producto. 16040401
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16040401 50 μg 50 microgramos
16030401 20 μg 20 microgramos
16020401 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16040401

Marca: enQuireBio™ QP7719ma50ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Meteorin-like protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001004431.1
ID de gen (Entrez) 284207
Nombre Meteorin-like Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen METRNL
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia QYSSDRCSWK GSGLTHEAHR KEVEQVYLRC AAGAVEWMYP TGALIVNLRP NTFSPARHLT VCIRSFTDSS GANIYLEKTG ELRLLVPDGD GRPGRVQCFG LEQGGLFVEA TPQQDIGRRT TGFQYELVRR HRASDLHELS APCRPCSDTE VLLAVCTSDF AVRGSIQQVT HEPERQDSAI HLRVSRLYRQ KSRVFEPVPE GDGHWQGRVR TLLECGVRPG HGDFLFTGHM HFGEARLGCA PRFKDFQRMY RDAQERGLNP CEVGTD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.