Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAP2K3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001303261.1
ID de gen (Entrez) 5606
Nombre MAP2K3 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16062570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16012570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-100ug
100 μg
554.00€
100 microgramos
16042570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16052570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16032570
Ver documentos
enQuireBio™
QP6336-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_001303261.1
MAP2K3 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
5606
Research Use Only
MAP2K3
Recombinant Protein
E. coli
MESPASSQPA SMPQSKGKSK RKKDLRISCM SKPPAPNPTP PRNLDSRTFI TIGDRNFEVE ADDLVTISEL GRGAYGVVEK VRHAQSGTIM AVKRIRATVN SQEQKRLLMD LDINMRTVDC FYTVTFYGAL FREGDVWICM ELMDTSLDKF YRKVLDKNMT IPEDILGEIA VSIVRALEHL HSKLSVIHRD VKPSNVLINK EGHVKMCDFG ISGYLVDSVA KTMDAGCKPY MAPERINPEL NQKGYNVKSD VWSLGITMIE MAILRFPYES WGTPFQQLKQ VVEEPSPQLP ADRFSPEFVD FTAQCLRKNP AERMSYLELM EHPFFTLHKT KKTDIAAFVK EILGEDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein