Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein
Código de producto. 16062570
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16062570 50 μg 50 microgramos
16022570 10 μg 10 microgramos
16012570 100 μg 100 microgramos
16042570 200 μg 200 microgramos
16052570 500 μg 500 microgramos
16032570 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16062570
Marca: enQuireBio™ QP6336ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAP2K3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001303261.1
ID de gen (Entrez) 5606
Nombre MAP2K3 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MAP2K3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MESPASSQPA SMPQSKGKSK RKKDLRISCM SKPPAPNPTP PRNLDSRTFI TIGDRNFEVE ADDLVTISEL GRGAYGVVEK VRHAQSGTIM AVKRIRATVN SQEQKRLLMD LDINMRTVDC FYTVTFYGAL FREGDVWICM ELMDTSLDKF YRKVLDKNMT IPEDILGEIA VSIVRALEHL HSKLSVIHRD VKPSNVLINK EGHVKMCDFG ISGYLVDSVA KTMDAGCKPY MAPERINPEL NQKGYNVKSD VWSLGITMIE MAILRFPYES WGTPFQQLKQ VVEEPSPQLP ADRFSPEFVD FTAQCLRKNP AERMSYLELM EHPFFTLHKT KKTDIAAFVK EILGEDS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.