Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LSP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001013271.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 4046 |
Nombre | LSP1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16052470
|
enQuireBio™
QP6323-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16072470
|
enQuireBio™
QP6323-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16062470
|
enQuireBio™
QP6323-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16082470
|
enQuireBio™
QP6323-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16092470
|
enQuireBio™
QP6323-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16002480
|
enQuireBio™
QP6323-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001013271.1 | |
LSP1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of BC001785 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4046 | |
Research Use Only | |
LSP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAEASSDPGA EEREELLGPT AQWSVEDEEE AVHEQCQHER DRQLQAQDEE GGGHVPERPK QEMLLSLKPS EAPELDEDEG FGDWSQRPEQ RQQHEGAQGT LDSGEPPQCR SPEGEQEDRP GLHAYEKEDS DEVHLEELSL SKEGPGPEDT VQDNLGAAGA EEEQEEHQKC QQPRTPSPLV LEGTIEQSSP PLSPTTKLID RTESLNRSIE KSNSVKKSQP DLPISKIDQW LEQYTQAIET AGRTPKLARQ ASIELPSMAV ASTKSRWETG EVQAQSAAKT PSCKDIVAGD MSKKSLWEQK GGSKTSSTIK STPSGKRYKF VATGHGKYEK VLVEGGPAP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |