Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSP1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LSP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6323-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002480
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001013271.1
LSP1 Protein
Research Use Only
LSP1
Recombinant Protein
E. coli
MAEASSDPGA EEREELLGPT AQWSVEDEEE AVHEQCQHER DRQLQAQDEE GGGHVPERPK QEMLLSLKPS EAPELDEDEG FGDWSQRPEQ RQQHEGAQGT LDSGEPPQCR SPEGEQEDRP GLHAYEKEDS DEVHLEELSL SKEGPGPEDT VQDNLGAAGA EEEQEEHQKC QQPRTPSPLV LEGTIEQSSP PLSPTTKLID RTESLNRSIE KSNSVKKSQP DLPISKIDQW LEQYTQAIET AGRTPKLARQ ASIELPSMAV ASTKSRWETG EVQAQSAAKT PSCKDIVAGD MSKKSLWEQK GGSKTSSTIK STPSGKRYKF VATGHGKYEK VLVEGGPAP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4046
50 μg
Not determined.
Full Length of BC001785
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol