Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM and SH3 domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM and SH3 domain protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001258537.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3927 |
Nombre | LIM and SH3 domain protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16044841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16064841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16054841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16074841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16084841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16094841
|
enQuireBio™
QP8479-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001258537.1 | |
LIM and SH3 domain protein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3927 | |
Research Use Only | |
LASP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MNPNCARCGK IVYPTEKVNC LDKFWHKACF HCETCKMTLN MKNYKGYEKK PYCNAHYPKQ SFTMVADTPE NLRLKQQSEL QSQVRYKEEF EKNKGKGFSV VADTPELQRI KKTQDQISNI KYHEEFEKSR MGPSGGEGME PERRDSQDGS SYRRPLEQQQ PHHIPTSAPV YQQPQQQPVA QSYGGYKEPA APVSIQRSAP GGGGKRYRAV YDYSAADEDE VSFQDGDTIV NVQQIDDGWM YGT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |