Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM and SH3 domain protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM and SH3 domain protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8479-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001258537.1
LIM and SH3 domain protein 1
Research Use Only
LASP1
Recombinant Protein
E. coli
MNPNCARCGK IVYPTEKVNC LDKFWHKACF HCETCKMTLN MKNYKGYEKK PYCNAHYPKQ SFTMVADTPE NLRLKQQSEL QSQVRYKEEF EKNKGKGFSV VADTPELQRI KKTQDQISNI KYHEEFEKSR MGPSGGEGME PERRDSQDGS SYRRPLEQQQ PHHIPTSAPV YQQPQQQPVA QSYGGYKEPA APVSIQRSAP GGGGKRYRAV YDYSAADEDE VSFQDGDTIV NVQQIDDGWM YGT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3927
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol