missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
582.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7040 |
---|---|
Peso molecular | 27 kDa (monomer) |
Nombre | LAP (TGF-β 1) |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human LAP (TGF-beta 1) protein Leu30-Arg278 (Cys33Ser) |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18769786
|
R&D Systems™
246-LP-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
582.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18314777
|
R&D Systems™
246-LP-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
582.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
7040 | |
LAP (TGF-β 1) | |
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human LAP (TGF-beta 1) protein Leu30-Arg278 (Cys33Ser) | |
Disulfide-linked homodimer | |
Recombinant |
27 kDa (monomer) | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein