Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein
Código de producto. 18769786
Cambiar vista
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación Tamaño de la unidad
18769786 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18314777 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18769786 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 246LP025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.51€
    582.75€ / 25 microgramos
    Ahorro 67.76€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein is derived from Sf 21 (baculovirus). The Recombinant Human LAP (TGF-beta 1) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 7040
Peso molecular 27 kDa (monomer)
Nombre LAP (TGF-β 1)
Cantidad 25 μg
Fuente Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human LAP (TGF-beta 1) protein Leu30-Arg278 (Cys33Ser)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Línea de productos R&D Systems
Grado de pureza o calidad 97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.