Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6271-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_003670.2 | |
Kynurenine 3-monooxygenase Protein | |
Research Use Only | |
KMO | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
8564 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido