Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003670.2
ID de gen (Entrez) 8564
Nombre Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16062090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16012090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-100ug
100 μg
554.00€
100 microgramos
16042090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16052090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16032090
Ver documentos
enQuireBio™
QP6271-ec-1mg
1 mg
2485.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_003670.2
Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8564
Research Use Only
KMO
Recombinant Protein
E. coli
MDSSVIQRKK VAVIGGGLVG SLQACFLAKR NFQIDVYEAR EDTRVATFTR GRSINLALSH RGRQALKAVG LEDQIVSQGI PMRARMIHSL SGKKSAIPYG TKSQYILSVS RENLNKDLLT AAEKYPNVKM HFNHRLLKCN PEEGMITVLG SDKVPKDVTC DLIVGCDGAY STVRSHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGDYAMEP NYLHIWPRNT FMMIALPNMN KSFTCTLFMP FEEFEKLLTS NDVVDFFQKY FPDAIPLIGE KLLVQDFFLL PAQPMISVKC SSFHFKSHCV LLGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFSNDLSL CLPVFSRLRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSSWFIFQK NMERFLHAIM PSTFIPLYTM VTFSRIRYHE AVQRWHWQKK VINKGLFFLG SLIAISSTYL LIHYMSPRSF LRLRRPWNWI AHFRNTTCFP AKAVDSLEQI SNLISR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Kynurenine 3-monooxygenase Protein