missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK1 / Kallikrein 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLK1 / Kallikrein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifications
Número de acceso | NP_002248.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3816 |
Nombre | KLK1 / Kallikrein 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16092040
|
enQuireBio™
QP6266-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012050
|
enQuireBio™
QP6266-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16002050
|
enQuireBio™
QP6266-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16022050
|
enQuireBio™
QP6266-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032050
|
enQuireBio™
QP6266-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042050
|
enQuireBio™
QP6266-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_002248.1 | |
KLK1 / Kallikrein 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3816 | |
Research Use Only | |
KLK1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IVGGWECEQH SQPWQAALYH FSTFQCGGIL VHRQWVLTAA HCISDNYQLW LGRHNLFDDE NTAQFVHVSE SFPHPGFNMS LLENHTRQAD EDYSHDLMLL RLTEPADTIT DAVKVVELPT EEPEVGSTCL ASGWGSIEPE NFSFPDDLQC VDLKILPNDE CKKAHVQKVT DFMLCVGHLE GGKDTCVGDS GGPLMCDGVL QGVTSWGYVP CGTPNKPSVA VRVLSYVKWI EDTIAENS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |