Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK1 / Kallikrein 1 Protein
Código de producto. 16042050
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16042050
Marca: enQuireBio™ QP6266ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KLK1 / Kallikrein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002248.1
ID de gen (Entrez) 3816
Nombre KLK1 / Kallikrein 1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen KLK1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IVGGWECEQH SQPWQAALYH FSTFQCGGIL VHRQWVLTAA HCISDNYQLW LGRHNLFDDE NTAQFVHVSE SFPHPGFNMS LLENHTRQAD EDYSHDLMLL RLTEPADTIT DAVKVVELPT EEPEVGSTCL ASGWGSIEPE NFSFPDDLQC VDLKILPNDE CKKAHVQKVT DFMLCVGHLE GGKDTCVGDS GGPLMCDGVL QGVTSWGYVP CGTPNKPSVA VRVLSYVKWI EDTIAENS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.