missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein
Recombinant Protein
3515.00€ - 5780.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_065386.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 50616 |
Nombre | IL22 / Interleukin 22 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15947948
|
enQuireBio™
QP1166-500 UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937948
|
enQuireBio™
QP1166-1 MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_065386.1 | |
IL22 / Interleukin 22 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL22 / Interleukin 22 induces pSTAT3 activation in HepG2 cells (detected via western blot at less than 5 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium citrate, pH 3.0 |
50616 | |
Research Use Only | |
IL22 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |