missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IL22 / Interleukin 22 Protein

Código de producto. 15947948
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
500 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15947948 500 μg 500 microgramos
15937948 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15947948 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP1166500 ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Especificaciones

Número de acceso NP_065386.1
ID de gen (Entrez) 50616
Nombre IL22 / Interleukin 22 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL22
Actividad biológica Human IL22 / Interleukin 22 induces pSTAT3 activation in HepG2 cells (detected via western blot at less than 5 ng/ml).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MAPISSHCRL DKSNFQQPYI TNRTFMLAKE ASLADNNTDV RLIGEKLFHG VSMSERCYLM KQVLNFTLEE VLFPQSDRFQ PYMQEVVPFL ARLSNRLSTC HIEGDDLHIQ RNVQKLKDTV KKLGESGEIK AIGELDLLFM SLRNACI
Tampón 10 mM sodium citrate, pH 3.0
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.