missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL12RB2 / IL12R-beta 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP9881-ye-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001245143.1 | |
IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein | |
Research Use Only | |
IL12RB2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
KIDACKRGDV TVKPSHVILL GSTVNITCSL KPRQGCFHYS RRNKLILYKF DRRINFHHGH SLNSQVTGLP LGTTLFVCKL ACINSDEIQI CGAEIFVGVA PEQPQNLSCI QKGEQGTVAC TWERGRDTHL YTEYTLQLSG PKNLTWQKQC KDIYCDYLDF GINLTPESPE SNFTAKVTAV NSLGSSSSLP STFTFLDIVR PLPPWDIRIK FQKASVSRCT LYWRDEGLVL LNRLRYRPSN SRLWNMVNVT KAKGRHDLLD LKPFTEYEFQ ISSKLHLYKG SWSDWSESLR AQTPEEEPTG MLDVWYMKRH IDYSRQQISL FWKNLSVSEA RGKILHYQVT LQELTGGKAM TQNITGHTSW TTVIPRTGNW AVAVSAANSK GSSLPTRINI MNLCEAGLLA PRQVSANSEG MDNILVTWQP PRKDPSAVQE YVVEWRELHP GGDTQVPLNW LRSRPYNVSA LISENIKSYI CYEIRVYALS GDQGGCSSIL GNSKHKAPLS GPHINAITEE KGSILISWNS IPVQEQMGCL LHYRIYWKER DSNSQPQLCE IPYRVSQNSH PINSLQPRVT YVLWMTALTA AGESSHGNER EFCLQGKAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3595 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein > 50μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido