Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein Código de producto.: 16078901
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein
Código de producto. p-7155828
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16078901
Marca: enQuireBio™ QP9881ye10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL12RB2 / IL12R-beta 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001245143.1
ID de gen (Entrez) 3595
Nombre IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IL12RB2
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia KIDACKRGDV TVKPSHVILL GSTVNITCSL KPRQGCFHYS RRNKLILYKF DRRINFHHGH SLNSQVTGLP LGTTLFVCKL ACINSDEIQI CGAEIFVGVA PEQPQNLSCI QKGEQGTVAC TWERGRDTHL YTEYTLQLSG PKNLTWQKQC KDIYCDYLDF GINLTPESPE SNFTAKVTAV NSLGSSSSLP STFTFLDIVR PLPPWDIRIK FQKASVSRCT LYWRDEGLVL LNRLRYRPSN SRLWNMVNVT KAKGRHDLLD LKPFTEYEFQ ISSKLHLYKG SWSDWSESLR AQTPEEEPTG MLDVWYMKRH IDYSRQQISL FWKNLSVSEA RGKILHYQVT LQELTGGKAM TQNITGHTSW TTVIPRTGNW AVAVSAANSK GSSLPTRINI MNLCEAGLLA PRQVSANSEG MDNILVTWQP PRKDPSAVQE YVVEWRELHP GGDTQVPLNW LRSRPYNVSA LISENIKSYI CYEIRVYALS GDQGGCSSIL GNSKHKAPLS GPHINAITEE KGSILISWNS IPVQEQMGCL LHYRIYWKER DSNSQPQLCE IPYRVSQNSH PINSLQPRVT YVLWMTALTA AGESSHGNER EFCLQGKAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IL12RB2 / IL12R-beta 2 Protein >