Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-35 Heterodimer Protein
Recombinant Protein
116.00€ - 2995.00€
Especificaciones
Nombre | IL-35 Heterodimer Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL35 |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15975659
|
enQuireBio™
QP5203-2ug |
2 μg |
116.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15965659
|
enQuireBio™
QP5203-10ug |
10 μg |
405.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15955659
|
enQuireBio™
QP5203-100ug |
100 μg |
2995.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
IL-35 Heterodimer Protein | |
Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
EBI3:RKGPP AALTLPRVQC RASRYPIAVD CSWTLPPAPN STSPVSFIAT YRLGMAARGH SWPCLQQTPT STSCTITDVQ LFSMAPYVLN VTAVHPWGSS SSFVPFITEH IIKPDPPEGV RLSPLAERQL QVQWEPPGSW PFPEIFSLKY WIRYKRQGAA RFHRVGPIEA TSFILRAVRP RARYYVQVAA QDLTDYGELS DWSLPATATM SLGK p35:RN LPVATPDPGM FPCLHHSQNL LRAVSNMLQK ARQTLEFYPC TSEEIDHEDI TKDKTSTVEA CLPLELTKNE SCLNSRETSF ITNGSCLASR KTSFMMALCL SSIYEDLKMY QVEFKTMNAK LLMDPKRQIF LDQNMLAVID ELMQALNFNS ETVPQKSSLE EPDFYKTKIK LCILLHAFRI RAVTIDRVMS YLNAS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
IL35 | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 30 mM sodium chloride, pH7.5 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IL-35 Heterodimer Protein