Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-35 Heterodimer Protein
Código de producto. 15965659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
15965659 10 μg 10 microgramos
15975659 2 μg 2 microgramos
15955659 100 μg 100 microgramos
3 options
Código de producto. 15965659
Marca: enQuireBio™ QP520310ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Nombre IL-35 Heterodimer Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 5.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen IL35
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Human (HEK293)
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia EBI3:RKGPP AALTLPRVQC RASRYPIAVD CSWTLPPAPN STSPVSFIAT YRLGMAARGH SWPCLQQTPT STSCTITDVQ LFSMAPYVLN VTAVHPWGSS SSFVPFITEH IIKPDPPEGV RLSPLAERQL QVQWEPPGSW PFPEIFSLKY WIRYKRQGAA RFHRVGPIEA TSFILRAVRP RARYYVQVAA QDLTDYGELS DWSLPATATM SLGK p35:RN LPVATPDPGM FPCLHHSQNL LRAVSNMLQK ARQTLEFYPC TSEEIDHEDI TKDKTSTVEA CLPLELTKNE SCLNSRETSF ITNGSCLASR KTSFMMALCL SSIYEDLKMY QVEFKTMNAK LLMDPKRQIF LDQNMLAVID ELMQALNFNS ETVPQKSSLE EPDFYKTKIK LCILLHAFRI RAVTIDRVMS YLNAS
Tampón 10 mM sodium phosphate, 30 mM sodium chloride, pH7.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.