Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1995.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002167.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3456 |
Nombre | IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15983758
|
enQuireBio™
QP10408-ec-2ug |
2 μg | N/A | ||||||
15963758
|
enQuireBio™
QP10408-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15953758
|
enQuireBio™
QP10408-ec-100ug |
100 μg | N/A | ||||||
15973758
|
enQuireBio™
QP10408-ec-250ug |
250 μg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_002167.1 | |
IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3456 | |
Research Use Only | |
IFNB1 | |
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein