Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Código de producto. 15953758
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Código de producto. 15953758
Marca: enQuireBio™ QP10408ec100ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002167.1
ID de gen (Entrez) 3456
Nombre IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen IFNB1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.