Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA14 / Interferon alpha-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_002163.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3448 |
Nombre | IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16011520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16031520
|
enQuireBio™
QP6200-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_002163.2 | |
IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3448 | |
Research Use Only | |
IFNA14 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CNLSQTHSLN NRRTLMLMAQ MRRISPFSCL KDRHDFEFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM MQQTFNLFST KNSSAAWDET LLEKFYIELF QQMNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV KKYFQRITLY LMEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |