Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFNA14 / Interferon alpha-14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6200-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16061520
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002163.2
IFNA14 / Interferon alpha-14 Protein
Research Use Only
IFNA14
Recombinant Protein
Yeast
CNLSQTHSLN NRRTLMLMAQ MRRISPFSCL KDRHDFEFPQ EEFDGNQFQK AQAISVLHEM MQQTFNLFST KNSSAAWDET LLEKFYIELF QQMNDLEACV IQEVGVEETP LMNEDSILAV KKYFQRITLY LMEKKYSPCA WEVVRAEIMR SLSFSTNLQK RLRRKD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3448
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol