missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFIT3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFIT3, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001026853.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 3437 |
Nombre | IFIT3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16001510
|
enQuireBio™
QP6198-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16041510
|
enQuireBio™
QP6198-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16091500
|
enQuireBio™
QP6198-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16021510
|
enQuireBio™
QP6198-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16031510
|
enQuireBio™
QP6198-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16011510
|
enQuireBio™
QP6198-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001026853.1 | |
IFIT3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3437 | |
Research Use Only | |
IFIT3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSEVTKNSLE KILPQLKCHF TWNLFKEDSV SRDLEDRVCN QIEFLNTEFK ATMYNLLAYI KHLDGNNEAA LECLRQAEEL IQQEHADQAE IRSLVTWGNY AWVYYHLGRL SDAQIYVDKV KQTCKKFSNP YSIEYSELDC EEGWTQLKCG RNERAKVCFE KALEEKPNNP EFSSGLAIAM YHLDNHPEKQ FSTDVLKQAI ELSPDNQYVK VLLGLKLQKM NKEAEGEQFV EEALEKSPCQ TDVLRSAAKF YRRKGDLDKA IELFQRVLES TPNNGYLYHQ IGCCYKAKVR QMQNTGESEA SGNKEMIEAL KQYAMDYSNK ALEKGLNPLN AYSDLAEFLE TECYQTPFNK EVPDAEKQQS HQRYCNLQKY NGKSEDTAVQ HGLEGLSISK KSTDKEEIKD QPQNVSENLL PQNAPNYWYL QGLIHKQNGD LLQAAKCYEK ELGRLLRDAP SGIGSIFLSA SELEDGSEEM GQGAVSSSPR ELLSNSEQLN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human IFIT3 Protein