missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFIT3 Protein

Código de producto. 16021510
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16021510

Marca: enQuireBio™ QP6198ec200ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IFIT3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001026853.1
ID de gen (Entrez) 3437
Nombre IFIT3 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen IFIT3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSEVTKNSLE KILPQLKCHF TWNLFKEDSV SRDLEDRVCN QIEFLNTEFK ATMYNLLAYI KHLDGNNEAA LECLRQAEEL IQQEHADQAE IRSLVTWGNY AWVYYHLGRL SDAQIYVDKV KQTCKKFSNP YSIEYSELDC EEGWTQLKCG RNERAKVCFE KALEEKPNNP EFSSGLAIAM YHLDNHPEKQ FSTDVLKQAI ELSPDNQYVK VLLGLKLQKM NKEAEGEQFV EEALEKSPCQ TDVLRSAAKF YRRKGDLDKA IELFQRVLES TPNNGYLYHQ IGCCYKAKVR QMQNTGESEA SGNKEMIEAL KQYAMDYSNK ALEKGLNPLN AYSDLAEFLE TECYQTPFNK EVPDAEKQQS HQRYCNLQKY NGKSEDTAVQ HGLEGLSISK KSTDKEEIKD QPQNVSENLL PQNAPNYWYL QGLIHKQNGD LLQAAKCYEK ELGRLLRDAP SGIGSIFLSA SELEDGSEEM GQGAVSSSPR ELLSNSEQLN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado