Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ICAM2 Protein
A cDNA sequence encoding the ICAM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 8190.00€
Especificaciones
Nombre | ICAM2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15950179
|
enQuireBio™
QP12363-2ug |
2 μg |
143.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15930179
|
enQuireBio™
QP12363-10ug |
10 μg |
222.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15940179
|
enQuireBio™
QP12363-1mg |
1 mg |
8190.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
ICAM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ICAM2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSDEKVFE VHVRPKKLAV EPKGSLEVNC STTCNQPEVG GLETSLDKIL LDEQAQWKHY LVSNISHDTV LQCHFTCSGK QESMNSNVSV YQPPRQVILT LQPTLVAVGK SFTIECRVPT VEPLDSLTLF LFRGNETLHY ETFGKAAPAP QEATATFNST ADREDGHRNF SCLAVLDLMS RGGNIFHKHS APKMLEIYEP VSDSQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human ICAM2 Protein