Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ICAM2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ICAM2 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSDEKVFE VHVRPKKLAV EPKGSLEVNC STTCNQPEVG GLETSLDKIL LDEQAQWKHY LVSNISHDTV LQCHFTCSGK QESMNSNVSV YQPPRQVILT LQPTLVAVGK SFTIECRVPT VEPLDSLTLF LFRGNETLHY ETFGKAAPAP QEATATFNST ADREDGHRNF SCLAVLDLMS RGGNIFHKHS APKMLEIYEP VSDSQ |
| Tampón | The ICAM2 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
| Mostrar más |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?