missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HspA1L GST (N-Term) Protein Código de producto.: 18345937

Novus Biologicals™ Recombinant Human HspA1L GST (N-Term) Protein

Código de producto. p-200052086 Tienda Bio Techne Productos
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18345937

Marca: Novus Biologicals™ H00003305P0110ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 3305
Peso molecular 96.8 kDa
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen heat shock 10kDa protein 1-like, Heat shock 70 kDa protein 1-Hom, Heat shock 70 kDa protein 1L, heat shock 70 kDa protein 1-like, heat shock 70kD protein-like 1, heat shock 70kDa protein 1-like, HSP70-1L, HSP70-HOM, HSP70T, hum70t
Símbolo de gen HSPA1L
Categoría de investigación Cancer
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión HspA1L
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human HspA1L GST (N-Term) Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado