Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human HMGB1/HMG-1 His (C-Term) Protein
Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P09429, P09429, P09429 |
Concentración | LYOPH |
Para utilizar con (aplicación) | PAGE |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |
ID de gen (Entrez) | 3146 |
Peso molecular | 26 kDa |
Cantidad | 500 μg |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C to -70°C as supplied. After reconstitution, store at 2°C to 8°C for 1 month and at -20°C to -70°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
Concentración de endotoxinas | Less than 1 EU/ug of HMGB1/HMG-1 as determined by LAL method. |
Alias de gen | Amphoterin, high mobility group box 1, High mobility group protein 1, high mobility group protein B1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1, HMG-1, HMG1DKFZp686A04236, HMG3, SBP-1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein |
Mostrar más |
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human HMGB1/HMG-1 His (C-Term) Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido