Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein
A cDNA sequence encoding the HLA-C was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | HLA-C Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999898
|
enQuireBio™
QP12273-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989898
|
enQuireBio™
QP12273-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15979898
|
enQuireBio™
QP12273-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
HLA-C Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The HLA-C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCSHSMRY FDTAVSRPGR GEPRFISVGY VDDTQFVRFD SDAASPRGEP RAPWVEQEGP EYWDRETQKY KRQAQADRVS LRNLRGYYNQ SEDGSHTLQR MSGCDLGPDG RLLRGYDQSA YDGKDYIALN EDLRSWTAAD TAAQITQRKL EAARAAEQLR AYLEGTCVEW LRRYLENGKE TLQRAEPPKT HVTHHPLSDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEDQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPSGQEQRY TCHMQHEGLQ EPLTLSWEPS SQPTIPI | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein