Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-C Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | HLA-C Protein |
| Cantidad | 20 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCSHSMRY FDTAVSRPGR GEPRFISVGY VDDTQFVRFD SDAASPRGEP RAPWVEQEGP EYWDRETQKY KRQAQADRVS LRNLRGYYNQ SEDGSHTLQR MSGCDLGPDG RLLRGYDQSA YDGKDYIALN EDLRSWTAAD TAAQITQRKL EAARAAEQLR AYLEGTCVEW LRRYLENGKE TLQRAEPPKT HVTHHPLSDH EATLRCWALG FYPAEITLTW QRDGEDQTQD TELVETRPAG DGTFQKWAAV VVPSGQEQRY TCHMQHEGLQ EPLTLSWEPS SQPTIPI |
| Tampón | The HLA-C solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |