Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000154.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2690 |
Nombre | Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989839
|
enQuireBio™
QP6083-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15909849
|
enQuireBio™
QP6083-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15999839
|
enQuireBio™
QP6083-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15919849
|
enQuireBio™
QP6083-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15929849
|
enQuireBio™
QP6083-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15939849
|
enQuireBio™
QP6083-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000154.1 | |
Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2690 | |
Research Use Only | |
GHR | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FSGSEATAAI LSRAPWSLQS VNPGLKTNSS KEPKFTKCRS PERETFSCHW TDEVHHGTKN LGPIQLFYTR RNTQEWTQEW KECPDYVSAG ENSCYFNSSF TSIWIPYCIK LTSNGGTVDE KCFSVDEIVQ PDPPIALNWT LLNVSLTGIH ADIQVRWEAP RNADIQKGWM VLEYELQYKE VNETKWKMMD PILTTSVPVY SLKVDKEYEV RVRSKQRNSG NYGEFSEVLY VTLPQMSQFT CEEDFY | |
Greater than 81.9% as determined by SDS-PAGE. |