Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
Código de producto. 15989839
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15989839 100 μg 100 microgramos
15999839 10 μg 10 microgramos
15939849 50 μg 50 microgramos
15919849 200 μg 200 microgramos
15929849 500 μg 500 microgramos
15909849 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15989839
Marca: enQuireBio™ QP6083ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000154.1
ID de gen (Entrez) 2690
Nombre Growth Hormone Receptor / GHR / GHBP Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GHR
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia FSGSEATAAI LSRAPWSLQS VNPGLKTNSS KEPKFTKCRS PERETFSCHW TDEVHHGTKN LGPIQLFYTR RNTQEWTQEW KECPDYVSAG ENSCYFNSSF TSIWIPYCIK LTSNGGTVDE KCFSVDEIVQ PDPPIALNWT LLNVSLTGIH ADIQVRWEAP RNADIQKGWM VLEYELQYKE VNETKWKMMD PILTTSVPVY SLKVDKEYEV RVRSKQRNSG NYGEFSEVLY VTLPQMSQFT CEEDFY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 81.9% as determined by SDS-PAGE.