missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GREM2 Protein
A cDNA sequence encoding the GREM2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | GREM2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15999198
|
enQuireBio™
QP12049-5ug |
5 μg |
143.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15989198
|
enQuireBio™
QP12049-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15979198
|
enQuireBio™
QP12049-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
GREM2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The GREM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRKNRPAG AIPSPYKDGS SNNSERWQHQ IKEVLASSQE ALVVTERKYL KSDWCKTQPL RQTVSEEGCR SRTILNRFCY GQCNSFYIPR HVKKEEESFQ SCAFCKPQRV TSVLVELECP GLDPPFRLKK IQKVKQCRCM SVNLSDSDKQ | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GREM2 Protein