Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GREM2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | GREM2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRKNRPAG AIPSPYKDGS SNNSERWQHQ IKEVLASSQE ALVVTERKYL KSDWCKTQPL RQTVSEEGCR SRTILNRFCY GQCNSFYIPR HVKKEEESFQ SCAFCKPQRV TSVLVELECP GLDPPFRLKK IQKVKQCRCM SVNLSDSDKQ |
| Tampón | The GREM2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?