Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human gp100 / PMEL17 / SILV Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) gp100 / PMEL17 / SILV, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001186982.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6490 |
Nombre | gp100 / PMEL17 / SILV Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16035070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16075070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16025070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16055070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16065070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16045070
|
enQuireBio™
QP6683-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001186982.1 | |
gp100 / PMEL17 / SILV Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6490 | |
Research Use Only | |
SILV | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KVPRNQDWLG VSRQLRTKAW NRQLYPEWTE AQRLDCWRGG QVSLKVSNDG PTLIGANASF SIALNFPGSQ KVLPDGQVIW VNNTIINGSQ VWGGQPVYPQ ETDDACIFPD GGPCPSGSWS QKRSFVYVWK TWGQYWQVLG GPVSGLSIGT GRAMLGTHTM EVTVYHRRGS RSYVPLAHSS SAFTITDQVP FSVSVSQLRA LDGGNKHFLR NQPLTFALQL HDPSGYLAEA DLSYTWDFGD SSGTLISRAL VVTHTYLEPG PVTAQVVLQA AIPLTSCGSS PVPGTTDGHR PTAEAPNTTA GQVPTTEVVG TTPGQAPTAE PSGTTSVQVP TTEVISTAPV QMPTAESTGM TPEKVPVSEV MGTTLAEMST PEATGMTPAE VSIVVLSGTT AAQVTTTEWV ETTARELPIP EPEGPDASSI MSTESITGSL GPLLDGTATL RLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human gp100 / PMEL17 / SILV Protein