Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human gp100 / PMEL17 / SILV Protein
Código de producto. 16045070
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16045070 1 mg 1 miligramo
16035070 10 μg 10 microgramos
16075070 50 μg 50 microgramos
16025070 100 μg 100 microgramos
16055070 200 μg 200 microgramos
16065070 500 μg 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16045070 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6683ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) gp100 / PMEL17 / SILV, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186982.1
ID de gen (Entrez) 6490
Nombre gp100 / PMEL17 / SILV Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SILV
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KVPRNQDWLG VSRQLRTKAW NRQLYPEWTE AQRLDCWRGG QVSLKVSNDG PTLIGANASF SIALNFPGSQ KVLPDGQVIW VNNTIINGSQ VWGGQPVYPQ ETDDACIFPD GGPCPSGSWS QKRSFVYVWK TWGQYWQVLG GPVSGLSIGT GRAMLGTHTM EVTVYHRRGS RSYVPLAHSS SAFTITDQVP FSVSVSQLRA LDGGNKHFLR NQPLTFALQL HDPSGYLAEA DLSYTWDFGD SSGTLISRAL VVTHTYLEPG PVTAQVVLQA AIPLTSCGSS PVPGTTDGHR PTAEAPNTTA GQVPTTEVVG TTPGQAPTAE PSGTTSVQVP TTEVISTAPV QMPTAESTGM TPEKVPVSEV MGTTLAEMST PEATGMTPAE VSIVVLSGTT AAQVTTTEWV ETTARELPIP EPEGPDASSI MSTESITGSL GPLLDGTATL RLV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.