Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMP reductase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001002000.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 51292 |
Nombre | GMP reductase 2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16012811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16052811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16002811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16032811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16042811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16022811
|
enQuireBio™
QP8126-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001002000.1 | |
GMP reductase 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51292 | |
Research Use Only | |
GMPR2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSCLPALRF IATPRLSAMP HIDNDVKLDF KDVLLRPKRS TLKSRSEVDL TRSFSFRNSK QTYSGVPIIA ANMDTVGTFE MAKVLCKFSL FTAVHKHYSL VQWQEFAGQN PDCLEHLAAS SGTGSSDFEQ LEQILEAIPQ VKYICLDVAN GYSEHFVEFV KDVRKRFPQH TIMAGNVVTG EMVEELILSG ADIIKVGIGP GSVCTTRKKT GVGYPQLSAV MECADAAHGL KGHIISDGGC SCPGDVAKAF GAGADFVMLG GMLAGHSESG GELIERDGKK YKLFYGMSSE MAMKKYAGGV AEYRASEGKT VEVPFKGDVE HTIRDILGGI RSTCTYVGAA KLKELSRRTT FIRVTQQVNP IFSEAC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein