Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GMP reductase 2 Protein
Código de producto. 16012811
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16012811 10 μg 10 microgramos
16052811 50 μg 50 microgramos
16002811 100 μg 100 microgramos
16032811 200 μg 200 microgramos
16042811 500 μg 500 microgramos
16022811 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16012811
Marca: enQuireBio™ QP8126ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GMP reductase 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001002000.1
ID de gen (Entrez) 51292
Nombre GMP reductase 2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen GMPR2
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MTSCLPALRF IATPRLSAMP HIDNDVKLDF KDVLLRPKRS TLKSRSEVDL TRSFSFRNSK QTYSGVPIIA ANMDTVGTFE MAKVLCKFSL FTAVHKHYSL VQWQEFAGQN PDCLEHLAAS SGTGSSDFEQ LEQILEAIPQ VKYICLDVAN GYSEHFVEFV KDVRKRFPQH TIMAGNVVTG EMVEELILSG ADIIKVGIGP GSVCTTRKKT GVGYPQLSAV MECADAAHGL KGHIISDGGC SCPGDVAKAF GAGADFVMLG GMLAGHSESG GELIERDGKK YKLFYGMSSE MAMKKYAGGV AEYRASEGKT VEVPFKGDVE HTIRDILGGI RSTCTYVGAA KLKELSRRTT FIRVTQQVNP IFSEAC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.