missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein
Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.
211.00€ - 486.00€
Especificaciones
Concentración | 1mg/mL |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | SDS-PAGE |
Formulación | 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1mM PMSF |
ID de gen (Entrez) | 2752 |
Peso molecular | TMW: 42kDa |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18107209
|
Novus Biologicals™
NBP2-52376-0.02MG |
0.02 mg |
211.00€
0.02 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18277480
|
Novus Biologicals™
NBP2-52376-0.1MG |
0.1 mg |
486.00€
0.10 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-373 of Human Glutamine Synthetase The Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.Especificaciones
1mg/mL | |
20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1mM PMSF | |
TMW: 42kDa | |
cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43 | |
Specific activity is > 2.000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that convert L-glutamate to L-glutamine per miunte at pH 7.5 at 37C coupled system with PK/LDH. | |
Recombinant |
SDS-PAGE | |
2752 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Glutamine Synthetase | |
Unconjugated | |
>85%, by SDS-PAGE |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein