missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein

Código de producto. 18107209 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,02 mg
0,1 mg
Tamaño de la unidad:
0.02 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18107209 0,02 mg 0.02 miligramo
18277480 0,1 mg 0.10 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18107209

Marca: Novus Biologicals™ NBP2523760.02MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified and high bioactivity. Generating reliable and reproducible results.

An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-373 of Human Glutamine Synthetase The Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human Glutamine Synthetase Protein has been validated for the following applications: Functional, SDS-Page, Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Concentración 1mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1mM PMSF
ID de gen (Entrez) 2752
Peso molecular TMW: 42kDa
Cantidad 0,02 mg
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen cell proliferation-inducing protein 59, EC 4.1.1.15, EC 6.3.1.2, GLNSPIG59, Glutamate decarboxylase, glutamate-ammonia ligase, Glutamate--ammonia ligase, glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase), glutamine synthase, glutamine synthetase, GS, PIG43, proliferation-inducing protein 43
Nombre común Glutamine Synthetase
Actividad biológica Specific activity is > 2.000 pmol/min/ug, and is defined as the amount of enzyme that convert L-glutamate to L-glutamine per miunte at pH 7.5 at 37C coupled system with PK/LDH.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >85%, by SDS-PAGE
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.