Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF family receptor alpha-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDNF family receptor alpha-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_997293.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 389400 |
Nombre | GDNF family receptor alpha-like Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16000601
|
enQuireBio™
QP7754-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16040601
|
enQuireBio™
QP7754-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16090591
|
enQuireBio™
QP7754-ec-100ug |
100 μg |
800.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16020601
|
enQuireBio™
QP7754-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16030601
|
enQuireBio™
QP7754-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16010601
|
enQuireBio™
QP7754-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_997293.2 | |
GDNF family receptor alpha-like Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
389400 | |
Research Use Only | |
C6orf144 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SQTNNCTYLR EQCLRDANGC KHAWRVMEDA CNDSDPGDPC KMRNSSYCNL SIQYLVESNF QFKECLCTDD FYCTVNKLLG KKCINKSDNV KEDKFKWNLT TRSHHGFKGM WSCLEVAEAC VGDVVCNAQL ASYLKACSAN GNPCDLKQCQ AAIRFFYQNI PFNIAQMLAF CDCAQSDIPC QQSKEALHSK TCAVNMVPPP TCLSVIRSCQ NDELCRRHYR TFQSKCWQRV TRKCHEDENC ISTLSKQDLT CSGSDDCKAA YIDILGTVLQ VQCTCRTITQ SEESLCKIFQ HMLHRKSCFN YPTLSNVKGM ALYTRKHANK ITLTGFHSPF NGE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF family receptor alpha-like Protein