Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GDNF family receptor alpha-like Protein
Código de producto. 16000601
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16000601 10 μg 10 microgramos
16040601 50 μg 50 microgramos
16090591 100 μg 100 microgramos
16020601 200 μg 200 microgramos
16030601 500 μg 500 microgramos
16010601 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16000601
Marca: enQuireBio™ QP7754ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GDNF family receptor alpha-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_997293.2
ID de gen (Entrez) 389400
Nombre GDNF family receptor alpha-like Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen C6orf144
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SQTNNCTYLR EQCLRDANGC KHAWRVMEDA CNDSDPGDPC KMRNSSYCNL SIQYLVESNF QFKECLCTDD FYCTVNKLLG KKCINKSDNV KEDKFKWNLT TRSHHGFKGM WSCLEVAEAC VGDVVCNAQL ASYLKACSAN GNPCDLKQCQ AAIRFFYQNI PFNIAQMLAF CDCAQSDIPC QQSKEALHSK TCAVNMVPPP TCLSVIRSCQ NDELCRRHYR TFQSKCWQRV TRKCHEDENC ISTLSKQDLT CSGSDDCKAA YIDILGTVLQ VQCTCRTITQ SEESLCKIFQ HMLHRKSCFN YPTLSNVKGM ALYTRKHANK ITLTGFHSPF NGE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.