Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2485.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_004455.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 2250 |
Nombre | Fibroblast growth factor 5 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16015851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16055851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16005851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-100ug |
100 μg |
554.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16035851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16045851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16025851
|
enQuireBio™
QP8665-ec-1mg |
1 mg |
2485.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_004455.2 | |
Fibroblast growth factor 5 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2250 | |
Research Use Only | |
FGF5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AWAHGEKRLA PKGQPGPAAT DRNPRGSSSR QSSSSAMSSS SASSSPAASL GSQGSGLEQS SFQWSPSGRR TGSLYCRVGI GFHLQIYPDG KVNGSHEANM LSVLEIFAVS QGIVGIRGVF SNKFLAMSKK GKLHASAKFT DDCKFRERFQ ENSYNTYASA IHRTEKTGRE WYVALNKRGK AKRGCSPRVK PQHISTHFLP RFKQSEQPEL SFTVTVPEKK KPPSPIKPKI PLSAPRKNTN SVKYRLKFRF G | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 5 Protein