Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Fibroblast growth factor 5 Protein
Código de producto. 16025851
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16025851 1 mg 1 miligramo
16015851 10 μg 10 microgramos
16055851 50 μg 50 microgramos
16005851 100 μg 100 microgramos
16035851 200 μg 200 microgramos
16045851 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16025851
Marca: enQuireBio™ QP8665ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Fibroblast growth factor 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004455.2
ID de gen (Entrez) 2250
Nombre Fibroblast growth factor 5 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen FGF5
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AWAHGEKRLA PKGQPGPAAT DRNPRGSSSR QSSSSAMSSS SASSSPAASL GSQGSGLEQS SFQWSPSGRR TGSLYCRVGI GFHLQIYPDG KVNGSHEANM LSVLEIFAVS QGIVGIRGVF SNKFLAMSKK GKLHASAKFT DDCKFRERFQ ENSYNTYASA IHRTEKTGRE WYVALNKRGK AKRGCSPRVK PQHISTHFLP RFKQSEQPEL SFTVTVPEKK KPPSPIKPKI PLSAPRKNTN SVKYRLKFRF G
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.