Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human FEN1 Protein
A cDNA sequence encoding the FEN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
142.00€ - 5670.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 2237 |
---|---|
Nombre | FEN1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | FEN1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978628
|
enQuireBio™
QP11866-5ug |
5 μg |
142.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15968628
|
enQuireBio™
QP11866-20ug |
20 μg |
222.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15958628
|
enQuireBio™
QP11866-1mg |
1 mg |
5670.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
2237 | |
Research Use Only | |
FEN1 | |
Human | |
Untagged | |
The protein contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8.0, 1mM DTT, 10% glycerol. |
FEN1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGIQGLAKLI ADVAPSAIRE NDIKSYFGRK VAIDASMSIY QFLIAVRQGG DVLQNEEGET TSHLMGMFYR TIRMMENGIK PVYVFDGKPP QLKSGELAKR SERRAEAEKQ LQQAQAAGAE QEVEKFTKRL VKVTKQHNDE CKHLLSLMGI PYLDAPSEAE ASCAALVKAG KVYAAATEDM DCLTFGSPVL MRHLTASEAK KLPIQEFHLS RILQELGLNQ EQFVDLCILL GSDYCESIRG IGPKRAVDLI QKHKSIEEIV RRLDPNKYPV PENWLHKEAH QLFLEPEVLD PESVELKWSE PNEEELIKFM CGEKQFSEER IRSGVKRLSK SRQGSTQGRL DDFFKVTGSL SSAKRKEPEP KGSTKKKAKT GAAGKFKRGK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human FEN1 Protein